Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "crimpadores"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/38/18374038.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Totalmente fabricado em aço inoxidável para máxima durabilidade durante a esterilização por calor seco ou autoclavagem.
Fornecedor:  CHROMACOL
Descrição:   These electronic crimpers and decappers are hand held tools for attaching or removing aluminum seals on 8, 11, 13 and 20 mm vials. A single press of t...
Código de Artigo: (CRMACR-20C)
Fornecedor:  CHROMACOL
Referência do fornecedor: CR-20C
Descrição:   Encapsuladores e desencapsuladores de 8 - 30 mm, com pressão e altura de crimpagem ajustáveis.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  THERMOQUEST HYPERSIL
Descrição:   Crimpers achieve secure, repeatable crimps, and decappers and decrimping pliers remove seals with minimised risk of damage.
Código de Artigo: (WHEAW225303)
Fornecedor:  DWK LIFE SCIENCES GMBH
Referência do fornecedor: W225303
Descrição:   E-Z Crimper™, Crimpador para tampas de alumínio de 20 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 5  de 5