Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "tubagem"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/49/18989949.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Natural rubber, black/red
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De silicone, translúcidos, peróxido reticulado
Código de Artigo: (VWRU62996-473)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 62996-473
Descrição:   Rubber, Latex, amber
UOM:  1 * 15 m
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Conductive PTFE tubing.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PVC, clear, flexible, non-toxic
Fornecedor:  HELIX MEDICAL EUROPE GMBH
Descrição:   De silicone, translúcidos, tratados com platina.
Fornecedor:  HELIX MEDICAL EUROPE GMBH
Descrição:   De silicone, translúcidos, tratados com platina.
Fornecedor:  HELIX MEDICAL EUROPE GMBH
Descrição:   Tubing, silicone, platinum cured
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 25
  1  2  3  4  Próxima