Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "tubos-para-pcr"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/22/18989622.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   8-tube strips for PCR, without caps, VWR®, Cor: transparente, Capacidade: 0,2 ml
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PP
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   PP, clear.
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   De PP.
Código de Artigo: (EPPE0030124.359)
Fornecedor:  EPPENDORF
Referência do fornecedor: 0030124.359
Descrição:   PP
UOM:  1 * 120 unid.
Código de Artigo: (AXYGPCR-02D-L-C)
Fornecedor:  AXYGEN
Referência do fornecedor: PCR-02D-L-C
Descrição:   PP
UOM:  1 * 1.000 unid.
Código de Artigo: (EPPE0030124.804)
Fornecedor:  EPPENDORF
Referência do fornecedor: 0030124.804
Descrição:   8 reaction tubes in strip-format, ideal for small sample volumes.
UOM:  1 * 120 unid.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Tube strips consist of eight 0,2 ml thin wall PP tubes connected together. Dual connectors between adjacent tubes eliminate inadvertent breakage durin...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima