Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "microtubos"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/31/18989531.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PP ultratransparente, não esterilizado ou esterilizados, graduados, autoclaváveis e congeláveis a -80 °C, com tampa plana.
Código de Artigo: (VWRCSSI-1110-00)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   De PP, incolor, graduados.
UOM:  1 * 10.000 unid.
Código de Artigo: (VWRI211-0034)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PP ultra transparente, graduados, autoclaváveis e congeláveis, com tampa plana
UOM:  1 * 500 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Microtubos de resina de PP ultratransparente, graduados, autoclaváveis e congeláveis com tampa roscada.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PP ultratransparente, graduados, autoclaváveis e congeláveis, com tampa plana.
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   Screw cap tubes made of PP feature a cap that provides a tight secure seal.
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   PP/PPCO de alta qualidade, graduados
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   De PP transparente de alta qualidade, esterilizados ou não esterilizados, base cónica com ou sem saia.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima