  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "tubos-para-culturas"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/03/43/18380343.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"13"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR BRAND (P/L-PRODUCTS USA)
Descrição:   Culture tube, disposable, VWR®, rimless, Round bottom, Vidro borossilicato, Ø×C: 20×150 mm, Capacidade: 34 ml
Código de Artigo: (VWRU60825-447)
Fornecedor:  VWR BRAND (P/L-PRODUCTS USA)
Descrição:   Culture tube, disposable, VWR®, Rimless, Round bottom, Vidro de sílex, Ø×C: 20×150 mm, Capacidade: 34 ml
UOM:  1 * 500 unid.
Código de Artigo: (BRND113941)
Fornecedor:  BRAND
Descrição:   Tubo de vidro AR-Glas®, tampa roscada de PP e vedante de borracha branca
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Made of PYREX® borosilicate glass, rimless.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Culture tube, PYREX® VISTA™, without rim, Round bottom, Pyrex® Vidro borossilicato, Ø×C: 12×75 mm, Capacidade: 5 ml
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Culture tube, Corning®, without rim, Flat bottom, Pyrex® glass, Ø×C: 25×100 mm, Capacidade: 39 ml
Código de Artigo: (CORN70825-20)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Culture tube, PYREX® VISTA™, with screw Cap, Round bottom, Pyrex® Vidro borossilicato, Ø×C: 20×125 mm, Capacidade: 25 ml
UOM:  1 * 200 unid.
Código de Artigo: (CORN430172)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   De PS transparente.
UOM:  1 * 500 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 13
  1  2  Próxima