Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "tubos"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/44/18989944.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"97"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU60825-447)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 60825-447
Descrição:   Flint glass, disposable
UOM:  1 * 500 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Culture tube, disposable, VWR®, rimless, Round bottom, Vidro borossilicato, Ø×C: 13x100 mm, Capacidade: 9 ml
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PP ultratransparente, não esterilizado ou esterilizados, graduados, autoclaváveis e congeláveis a -80 °C, com tampa plana.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PP ultratransparente, graduados, autoclaváveis e congeláveis, com tampa plana.
Código de Artigo: (VWRI216-1167)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De poliestireno (PS) transparente ou de polipropileno (PP) translúcido.
UOM:  1 * 4.000 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PP, high grade gamma resistant, conical, amber, with white HDPE plug style cap with deep sealing area.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Tiras de 12 tubos PCR, sem tampas, VWR®, Tiras, Cor: transparente, Capacidade: 0,2 ml
Código de Artigo: (VWRU89000-480)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89000-480
Descrição:   Borosilicate glass, Type I, Class A
UOM:  1 * 72 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 97
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Próxima