Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "carrinhos"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/96/18944996.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU97017-718)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 97017-718
Descrição:   Guard rails help preventing in slipping off shelves, eliminating spills and breakage.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These durable utility carts feature a unitised, electronically welded stainless steel angled leg design. The sound deadening panels under shelves rest...
Código de Artigo: (MIEL7397640)
Fornecedor:  MIELE
Referência do fornecedor: 7397640
Descrição:   For loading and unloading washers with backets and inserts.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (NALG2624-0020)
Fornecedor:  NALGE
Referência do fornecedor: 2624-0020
Descrição:   For transporting round tanks, carboys and balloon flasks as well as other round containers with up to 521 mm Ø.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (HUPF7504128)
Fornecedor:  HUPFER METALLWERKE
Referência do fornecedor: 7504128
Descrição:   Carrinho de rack com 2 ou 3 prateleiras para transportar equipamento, materiais e instrumentos. Prateleiras soldadas de embutidura profunda, com rebor...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BOCH11100)
Fornecedor:  BOCHEM
Referência do fornecedor: 11100
Descrição:   Hydraulic lift trucks with foot pump, two steering rolls and brake.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (GILL352)
Fornecedor:  GILLIS ASSOC-LAKESIDE
Referência do fornecedor: 352
Descrição:   These medium duty carts with multiple shelves made of stainless steel keep trays and supplies organised.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 7  de 7