Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "seringas"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/87/18989887.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Micro-seringas standard por GC com agulha fixa.
Código de Artigo: (VWRI549-0535)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A agulha fina fixa com ponta romba polida especial, o comprimento e o diâmetro específicos asseguram uma vedação total.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Agulhas de seringa, VWR®, Luer lock with PTFE seal, Comprimento: 50 mm, Tamanho: 24, Ø ext.: 0,56 mm, Tipo de ponta: versão curva
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   * com êmbolo super flexível
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Descrição:   Feitas de vidro borossilicato, com pontas de êmbolo de PTFE e cones Luer de Kel-F® ou PTFE, caso se aplique
Código de Artigo: (SGEA008775)
Fornecedor:  TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Referência do fornecedor: 008775
Descrição:   Seringas, cromatografia, Headspace/soil gas syringe, with replacement probe and needle , 5MD R-HS-V, Volume: 5 ml, Comprimento: 60 mm, Ø ext.: 1,587 mm, Und.: 1
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SGEA009910)
Fornecedor:  TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Referência do fornecedor: 009910
Descrição:   Seringas, cromatografia, 500MAR-LL-GT, Volume: 500 ml, Comprimento: 245 mm, Ø ext.: 70 mm, Und.: 1
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  HENKE SASS WOLF GMBH
Descrição:   Estéreis, descartáveis, adaptador e tampa da agulha em PP, cânula em aço inoxidável. Estas agulhas são analisadas mecanicamente com regularidade e as ...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 29
  1  2  3  4  Próxima