Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "swabs"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/78/18989878.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"34"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   O kit de colheita de amostras de superfície SANI-SPONGE foi concebido para a colheita de amostras para detetar a presença de contaminação microbiológi...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Ponta de algodão absorvente e cabo de madeira, autoclavável, VWR®, Algodão, Comprimento da cabeça (mm): 15,9, Largura da cabeça (mm): 4,8, Comprimento do cabo (mm): 152,0, Largura do cabo (mm): 2,5, Comprimento total (mm): 168,0
Código de Artigo: (VWRU21902-985)
Fornecedor:  VWR BRAND (P/L-PRODUCTS USA)
Descrição:   Economical, all-purpose 100% pure cotton pads. Useful for the printing industry. Soft, pure, highly absorbent pads will not scratch the most delicate ...
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (VWRI710-0442)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sistema de zaragatoas de transporte, haste em plástico, ponta sintética, com gel ágar-ágar Amies. Ajuda a melhorar a recuperação e sobrevivência de mi...
UOM:  1 * 50 unid.
Código de Artigo: (VWRI710-0432)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Uma gama de dispositivos de colheita e transporte para amostras. Disponível com diversos aplicadores e meios de transporte. O transporte em embalagem ...
UOM:  1 * 50 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A linha Critical Swab da VWR inclui zaragatoas com cabeça de espuma, zaragatoas com cabeça de algodão e zaragatoas com cabeça de espuma sobre algodão,...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A zaragatoa descartável com ponta de espuma sobre algodão tem espuma 100% de poliuretano de 100ppi e haste de madeira.
Fornecedor:  ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Descrição:   Thermally-bonded swab is ideal for applications requiring high absorbency, low particle generation, and uniform dispersing of solvents.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 34
  1  2  3  4  5  Próxima