Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "selos"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/46/18709646.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These 50 µm thick polyester films provide secure sealing around every well, not just a cover, thus minimising evaporation, preventing spillage and wel...
Código de Artigo: (VWRU89049-034)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89049-034
Descrição:   Aluminium foils with biologically inert adhesive. These foils are easily pierced by manual or automated pipette tips, for sample recovery without gene...
UOM:  1 * 50 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Película vedante adesiva ou rolos de folha construídos sobre núcleos de plástico, para uso com vedantes de microplacas automatizados de alto rendiment...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estas películas espessas de 50 µm, resistentes ao calor, foram concebidas para aplicações de termociclagem. As películas de polipropileno não são perf...
Código de Artigo: (VWRI731-0319)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Película de poliéster, adesivo de acrílico. Estas películas de poliéster com 50 µm de espessura minimizam a evaporação e evitam os derramamentos ...
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 60941-126
Descrição:   Aluminium foils, 38 µm thick, for use with 96-well plates. Fit inside the rim of raised rim plates. These foils have one partial-width end tab with no...
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   De silicone. Ideais para termocicladores com tampas roscadas.
Fornecedor:  AXYGEN
Referência do fornecedor: UC-500
Descrição:   Para selar placas PCR de 96 e 384 poços.
UOM:  1 * 100 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 22
  1  2  3  Próxima