Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
amostradores-descartaveis
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/66/18989766.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"14"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  Sampling Systems
Descrição:   Disposable slot samplers for multi-level sampling of powders and granules.
Fornecedor:  Sampling Systems
Descrição:   These disposable powder lances made from 100% HDPE are ideal for taking cross sectional samples through a bulk powder. Available with an open tip or w...
Fornecedor:  Sampling Systems
Descrição:   Disposable samplers specially designed for powders and granules.
Fornecedor:  Sampling Systems
Descrição:   Designed to collect single large volume sample from single known point. The disposable powder sampler is quick and easy to use. Length 1000 mm, diamet...
Fornecedor:  Sampling Systems
Descrição:   Diposable thumb tube pipettes, De HDPE, 1000 mm, Ø de 12 mm, Ø int. de 9 mm, Estéril: +, HDPE, 1000 mm, Ø: 12 mm, 60 ml, Aplicação: Farmácia
Código de Artigo: (BURK5393-6640)
Fornecedor:  BÜRKLE
Referência do fornecedor: 5393-6640
Descrição:   DispoLadle is a sampling scoop specially designed for disposable use. The scaled scoop with embossing can be used for measuring. It shows contents in ...
UOM:  1 * 20 unid.
Fornecedor:  Sampling Systems
Descrição:   Disposable bailers for well sampling or sampling from storage silos, De HDPE, 950 mm de comprimento, 40 mm de diâmetro
Fornecedor:  BÜRKLE
Descrição:   O amostrador descartável ViscoDispo está destinado a meios viscosos até um máximo de 100 000 cP. A pega ergonómica e barra de tração estável torna a r...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 14
  1  2  Próxima