Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "suportes-de-retortas"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/30/18709630.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU58958-459)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 58958-459
Descrição:   This support stand with sturdy U-shaped base is entirely made of stainless steel (Type 303) and can accomodate cylindrical vessels up to 457 mm (18") ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRF08398.028)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Base de ferro fundido revestido a PU com 450×200 mm, uma haste de aço com 500×12 mm, noz e suporte para 2 funis.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRF08530.128)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Tripé (A) de ferro fundido, acabamento martelado em esmalte, com vareta de suporte de aço niquelado
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU12985-078)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 12985-078
Descrição:   Cast iron with black enamel finish.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89202-636
Descrição:   This stand with double burette clamp holds any size burette from micro to 100 ml capacity.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BELAH183030005)
Fornecedor:  BEL-ART
Referência do fornecedor: H183030005
Descrição:   PP base, stainless steel mounting rod. This non corrosive, molded support stand is an excellent alternative to metal stands.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BELAF389940000)
Fornecedor:  BEL-ART
Referência do fornecedor: F389940000
Descrição:   This lattice support stand has an extended base and three, evenly spaced, rigid aluminium support rods to provide maximum capacity of small lightweigh...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BELAH183030000)
Fornecedor:  BEL-ART
Referência do fornecedor: H183030000
Descrição:   This heavy-duty support stand is made of PP plastic and metal, yet has no exposed metal parts. Excellent for use in severe corrosive conditions.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 8