Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "suportes-de-tubos-de-ensaio"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/54/18945354.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Color-coded rectangular racks features square holes, three tiers for tube support and a wire-lined bottom. Orange racks can be used for biohazard Warn...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Suporte, Test tube, VWR®, PP, verde, 175×95×51 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Suporte, Test tube, VWR®, PP, Número de orificios: 60 (5×12), Ø do orifício: 17 mm, amarelo, 245×108×72 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Suporte, Test tube, VWR®, Número de orificios: 24 (3×8), para tubo com Ø de: 30 mm, azul, 110×285,5×86,7 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Suporte, Test Tube, 4-way, interlocking, VWR®, PP, Cube-Rack, Número de orificios: 4/10/12/16, para tubos: 50 ml/15 ml/12×75 mm/1,5/2,0 ml , Assorted colours
Código de Artigo: (VWRI211-0366)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Suporte, Test tube, VWR®, PP, Número de orificios: 120, para tubo com Ø de: 13 - 16 mm, branco, 337×267×91 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Suporte, Test tube, VWR®, PP, Número de orificios: 96 (8×12), para tubo com Ø de: 10 - 13 mm, azul, 179×127×64 mm
Código de Artigo: (VWRI211-0379)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Suporte, Para tubos de ensaio, autoclaváveis, interligáveis, rotação com quatro lados, Rota-Rack™, PP, Número de orificios: 24 - 128, para tubo com Ø de: 6 - 18 mm, para tubos: 0,2/0,5/0,6/1,5/2,0/15 ml, 210×100×100 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 18
  1  2  3  Próxima