Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "escorredores"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/88/20236888.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRI211-0196)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Rack, Escorredor, VWR®, Pegs: 90, Fio, revestido de vinil, Rack de secagem, 457×181×525 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  BÜRKLE
Descrição:   Rack, Escorredor, PVC, Flexíveis, de PVC, com varetas de PP de 60 mm (10), 100 mm (39) e 150 mm (4), W × H: 500×500 mm
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   Rack, Escorredor, Pegs: 72, PS, Escorredor de material, 450×110×630 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 3  de 3