Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "suportes-de-vials-para-cromatografia"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/28/18709528.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRI548-0131)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Em acrílico transparente incolor.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI548-1388)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PP, blue.
UOM:  1 * 5 unid.
Código de Artigo: (WHEA868805)
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Referência do fornecedor: 868805
Descrição:   These polypropylene racks accommodate 36 or 50 headspace auto-sampler vials. Each well has an opening in the bottom to facilitate drainage.
UOM:  1 * 5 unid.
Fornecedor:  NSC (NATIONAL SCIENTIFIC COMP.
Descrição:   Stackable PP or PS storage racks for12×32 mm or 15x45 mm vials.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 4  de 4