Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "garrafas-de-gravidade-especifica"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/49/18945349.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  BRAND
Descrição:   Picnómetro, Calibrados, BLAUBRAND®, Volume (nom.): 100 ml, Vidro borossilicato 3.3, Termômetro: Não incluído
Código de Artigo: (LENZ05640022)
Fornecedor:  LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Descrição:   Picnómetro, Adjusted, Volume (nom.): 25 ml, Vidro borossilicato 3.3, Termômetro: Incluído
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  TQC B.V.
Descrição:   Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Código de Artigo: (CORN1622-2)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Picnómetro, with standard taper joint, PYREX®, Volume (nom.): 2 ml, Pyrex® Vidro borossilicato
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (KIML15123R-25)
Fornecedor:  KIMBLE/KONTES
Descrição:   Picnómetro, Vidro borossilicato, Termômetro: Incluído
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 5  de 5