Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "bolbos-para-pipetadores"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/18/18709618.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De borracha vermelha
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De borracha vermelha, com conector de plástico branco e adaptador cónico de silicone, autoclavável.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De borracha natural.
Código de Artigo: (VWRI612-2705)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De borracha preta com conectores de PVC
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De látex natural.
Código de Artigo: (VWRU82024-572)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 82024-572
Descrição:   This large volume pipette filler bulb is made of natural red rubber. Ideal for use with pipettes and syringes.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These natural rubber pipette fillers are made out of 100% natural rubber with three stainless steel ball valves.
Código de Artigo: (VWRU15001-364)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 15001-364
Descrição:   Pipette bulbs made of natural rubber.
UOM:  1 * 12 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima