Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "pipetas-volumetricas"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/21/18709521.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Made from Borosilicate 33 expansion glass, these pipettes are calibrated to deliver (TD) at 20 °C as per ASTM E969 standard.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Reusable
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vidro borossilicato 3.3.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vidro borossilicato 3.3.
Fornecedor:  BRAND
Referência do fornecedor: DAKKS29704
Descrição:   AR-Glas®.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  HIRSCHMANN
Descrição:   De vidro AR-Glas®
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   PYREX®, Borosilicate glass.
Código de Artigo: (CORN70710-1)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 70710-1
Descrição:   Reusable
UOM:  1 * 12 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima