Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "pipetas"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/58/86/21775886.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"70"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De LDPE, descartáveis. Pipetas inquebráveis eliminam o risco de quebra de vidro e exposição a materiais infeciosos. A superfície de baixa afinidade re...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De borracha vermelha
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De LDPE, descartáveis. Estas pipetas inquebráveis, tudo-em-um, eliminam o risco de estilhaços de vidro e a exposição a materiais infecciosos.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De borracha vermelha, com conector de plástico branco e adaptador cónico de silicone, autoclavável.
Código de Artigo: (VWRI612-4552)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Controlador para pipetas de vidro e de plástico de 1 a 100 ml.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Disposable pipettes made from PS for sterile serological and tissue culture applications.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De borracha natural.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These one-piece PE transfer pipettes feature reference (graduation) lines at 1 ml and 2 ml. Pipettes are designed with a small tip to ensure consisten...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 70
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Próxima