Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "esfregonas"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/08/18709608.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRI129-0067)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Espuma com cobertura em 100% poliéster. Ideais para a aplicação de desinfectantes durante o fabrico de produtos farmacêuticos ou para processos assépt...
UOM:  1 * 24 unid.
Código de Artigo: (VWRU89012-764)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89012-764
Descrição:   Foam wall mop heads are made of polyester fabric laminated to clean ester foam. Used for cleaning ceilings and walls in controlled and critical enviro...
UOM:  1 * 24 unid.
Fornecedor:  CONTEC
Descrição:   Designed for vertical wet cleaning of walls and ceilings and for spreading disinfectants. System consists of a disposable polyester/foam mop head, att...
Fornecedor:  CONTEC
Descrição:   Stainless cart with removable handle and two 5 gallon (20 l) polypropylene buckets. This bucket system features a stainless steel rolling cart with tw...
Código de Artigo: (MICRMZSM56-14)
Fornecedor:  MICRONOVA
Referência do fornecedor: MZSM56-14
Descrição:   Versatile flat head mop on an electropolished stainless steel frame with a swivel joint for a 360° rotation.
UOM:  1 * 24 unid.
Fornecedor:  MICRONOVA
Descrição:   Estes sistemas de limpeza do chão com esfregona foram concebidos para serem intercambiáveis. O componente central de cada sistema da esfregona é o cab...
Fornecedor:  CONTEC
Descrição:   QuickTask™ mopping system. The QuickTask™ product line consists of a variety of knitted polyester, polyester/cellulose, microfibre/foam and microfibre...
Código de Artigo: (CONT2743)
Fornecedor:  CONTEC
Referência do fornecedor: 2743
Descrição:   Twin divided bucket with slinger ideal for smaller controlled environments and labs with limited storage space.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 13
  1  2  Próxima