  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "lamelas"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/67/20236867.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"12"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU16004-304)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 16004-304
Descrição:   Lamela, VistaVision™, Dimensões (C×L): 22×22 mm
UOM:  1 * 1 SET
Código de Artigo: (VWRI631-1578)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   São indicadas para aplicações de diagnóstico in vitro.
UOM:  1 * 1.000 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Pure white glass of hydrolytic class I cover glasses.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Lamelas rectangulares feitas de vidro branco puro, classe hidrolítica 1. Limpas e polidas.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Lamela, Square, VWR®, Dimensões (C×L): 22×22 mm, Espessura: 1 ½
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As lamelas de cobertura estão indicadas para aplicações de diagnóstico.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As lamelas estão indicadas para aplicações de diagnóstico.
Código de Artigo: (VWRI631-0157)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Lamela, Round, VWR®, Ø: 22 mm, Espessura: No. 0
UOM:  1 * 1.000 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima