Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "placas-de-pcr"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/12/18709612.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PP. Estas placas PCR são compatíveis com a maior parte dos termocicladores, incluindo os 9600 e 9700 da Applied Biosystems, os PTC-100 da MJ Resear...
Código de Artigo: (VWRI211-0305)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PP. Estas placas PCR são compatíveis com a maior parte dos termocicladores, sendo ideais para aplicações de termocicladores de HTS
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   De PP. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 96 poços.
Código de Artigo: (AXYGPCR-384M2-C)
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   Placas de PP, tapetes de silicone. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 384 poços.
UOM:  1 * 10 unid.
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   Placas de PP, tapetes de silicone. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 0,2 ml.
UOM:  1 * 25 unid.
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   Placas de PP, tapetes de silicone. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 0,2 ml.
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   Placas de PP, tapetes de silicone. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 0,2 ml.
Código de Artigo: (AXYGPCR-96-AB-C)
Fornecedor:  AXYGEN
Descrição:   Placas de PP, tapetes de silicone. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 0,2 ml.
UOM:  1 * 10 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 13
  1  2  Próxima