Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "rotulos"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/22/18945322.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estes rótulos, fabricados em película de PE e com os símbolos GHS, cumprem os regulamentos GHS relativos a misturas e substâncias químicas. Os símbolo...
Código de Artigo: (VWRI817-5008)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os rótulos e o adesivo foram concebidos para suportar temperaturas entre −196 e +121 °C. Os rótulos da VWR® são ideais para o crioarmazenamento e...
UOM:  1 * 1.000 unid.
Código de Artigo: (BRDY814013)
Fornecedor:  BRADY & CO LTD, W. H.
Referência do fornecedor: 814013
Descrição:   De acordo com o GHS (Sistema Global Harmonizado), os elementos de identificação devem ser incluídos nos recipientes de produtos químicos, especialment...
UOM:  1 * 104 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 3  de 3