Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "trituradores-de-tecidos"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/20/18989920.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Homogeneizador, Triturador de tecidos, Pyrex® Vidro borossilicato, 1 ml, Ø Ext × Comp.: 19×83 mm
Código de Artigo: (CORN7722-7)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 7722-7
Descrição:   These hand-driven 7 ml tissue grinders are made of PYREX® borosilicate glass. Two pestles ensure dissociation of cells into fine particles with minima...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Tissue grinders are used in preparing small samples for pathological and biochemical studies. All parts, including beaded rim and glass pestle, are gr...
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   These tissue grinders are designed for use in hand grinding small samples for pathological or biochemical studies. It may also be motor driven at low ...
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Homogenisers designed for preparing small samples for pathological and biochemical studies.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Homogenisers designed for soft tissue found in liver or brain. They perform initial grinding and final homogenation in same sequence. Glass pestle ha...
Código de Artigo: (CORN7726-L)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 7726-L
Descrição:   These homogenizers are designed for grinding small samples for pathological and biochemical work. The catch basin bulb has a 55 mm outer diameter. Mad...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 7  de 7