Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
funis-com-filtros-de-membrana
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/26/18945326.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  PALL LIFE SCIENCES
Descrição:   Ideais para análises de controlo da qualidade de fluidos aquosos usados no fabrico de produtos farmacêuticos e nos testes de contaminação microbiana.
Fornecedor:  PALL LIFE SCIENCES
Descrição:   Funis de filtração prontos a usar, descartáveis, com uma membrana de 47 mm de diâmetro, para análise microbiológica. Eliminam o trabalho de limpeza e ...
Código de Artigo: (PALL4807)
Fornecedor:  PALL LIFE SCIENCES
Referência do fornecedor: 4807
Descrição:   O produto inclui um recipiente de amostras e um funil de filtração. Não é necessário transferir a amostra do copo para um funil descartável o que evit...
UOM:  1 * 50 unid.
Código de Artigo: (PALL4247)
Fornecedor:  PALL LIFE SCIENCES
Referência do fornecedor: 4247
Descrição:   De polifenilsufona, autoclaváveis
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (WHAT1950-009)
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Referência do fornecedor: 1950-009
Descrição:   Funil e reservatório de vidro borossilicato 3.3, placa acrílica
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (WHEA419385-47)
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Referência do fornecedor: 419385-47
Descrição:   Filtration assemblies with tapered joints, metal clamp and support base.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 6  de 6