Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
    • Em stock (5)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "filtros-de-seringa"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/82/18989882.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PP, nylon and PTFE membranes are ideal for sample preparation and small volume chemical filtration. Syringe filters with CA or PES membranes are ideal...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Disponíveis membranas em PP, PTFE e nylon com poros de 0,2 ou 0,45 µm. A escolha do tamanho do poro depende do enchimento da coluna, se o tamanho do e...
Código de Artigo: (PALLAP-4559)
Fornecedor:  PALL LIFE SCIENCES
Referência do fornecedor: AP-4559
Descrição:   Membrana universal para soluções aquosas, ácidas, alcalinas, orgânicas e orgânicas agressivas. Caracteriza-se por baixa ligação proteica, uma absorção...
UOM:  1 * 50 unid.
Fornecedor:  PALL LIFE SCIENCES
Referência do fornecedor: 4529
Descrição:   Maximizam o débito com amostras difíceis de filtrar. Reduzem a colmatagem, podendo ser utilizados isoladamente ou em série com um filtro de membrana f...
UOM:  1 * 1.000 unid.
Código de Artigo: (PALL4502)
Fornecedor:  PALL LIFE SCIENCES
Referência do fornecedor: 4502
Descrição:   Filtro versátil para filtração de amostras aquosas e à base de solventes. Excelente compatibilidade química com ésteres, bases e álcoois.
UOM:  1 * 1.000 unid.
Código de Artigo: (PALL4225)
Fornecedor:  PALL LIFE SCIENCES
Referência do fornecedor: 4225
Descrição:   Compatibilidade química e térmica excepcional. Ideais para a filtração de gases e solventes orgânicos. Com certificação HPLC para níveis baixos de ext...
UOM:  1 * 50 unid.
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Descrição:   Disposable syringe filters with nylon, regenerated cellulose, PTFE or PVDF membrane and PP housing. The low protein binding and hydrophilic nature of ...
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Descrição:   Filtros de seringa com caixa de PP adequados para filtrações rápidas e de rotina de amostras até 100 ml.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 15
  1  2  Próxima