Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
papel-de-filtro-qualitativo
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU28313-148)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 28313-148
Descrição:   Useful for rapid filtrations where fine particle retention is not required.
UOM:  1 * 50 unid.
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Descrição:   Um filtro encrespado de uso geral para análises de rotina menos críticas. Amplamente utilizado para determinar o teor de sacarose na cana de açúcar e ...
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Descrição:   A standard grade cellulose filter used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Double the thickness of Grade 1. The ...
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Descrição:   These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Twice as fast as Grade 5 with similar fine ...
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Referência do fornecedor: 10318493
Descrição:   Papel de filtro, qualitativo, para aplicações na área dos cuidados de saúde, Whatman™, 460×570 mm
UOM:  1 * 100 unid.
Código de Artigo: (WHAT97039654)
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Referência do fornecedor: 97039654
Descrição:   Papel de filtro qualitativo, Whatman™, Grade F319-04, 44 mm
UOM:  1 * 960 unid.
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Descrição:   These white cotton linter cellulose filters are ideal for routine investigations of foreign substances in a variety of sample types.
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Referência do fornecedor: 10311387
Descrição:   These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. A thick filter paper with very high loading...
UOM:  1 * 250 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima