Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "porta-filtros"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/30/18945230.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU26316-708)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 26316-708
Descrição:   For up to 500 ml of liquids. These low extractable borosilicate glass holders are supplied with a 300 ml graduated funnel, anodised aluminium clamp an...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU26316-728)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 26316-728
Descrição:   For filtration of organic solvents and corrosive liquids and HPLC solvent particulate removal. Glass components of these holders are manufactured from...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Descrição:   These filter holders are designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
Fornecedor:  WHATMAN INT. LTD
Descrição:   These syringe filter holders are made from stainless steel. The holders with Luer lock fittings connected to a standard syringe offer quick and easy c...
Código de Artigo: (NALGDS0310-4000)
Fornecedor:  NALGE
Referência do fornecedor: DS0310-4000
Descrição:   PS, graduated. Can be used with any filtering flask or manifold that accepts a suitable rubber stopper with hole.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 33990-250
Descrição:   This PYREX®, borosilicate glass bacteria-filtering assembly with an ultra-fine fritted disc eliminates the need for rubber stoppers and the difficulti...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SART16201)
Fornecedor:  SARTORIUS
Referência do fornecedor: 16201
Descrição:   Para contagem de colónias e colheita de partículas, especialmente concebido para aplicações em que são relevantes as partículas ou os microrganismos r...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (ENVXD0047P)
Fornecedor:  ENVIRONMENTAL EXPRESS
Referência do fornecedor: D0047P
Descrição:   PS filter holder with funnel and base.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 8