Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "filtros"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/00/20236900.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"121"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Filtros de fibra de vidro isentos de material ligante, com taxas de fluxo rápidas, capacidade para suportar cargas elevadas, grande tolerância térmica...
Código de Artigo: (VWRU26316-708)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 26316-708
Descrição:   For up to 500 ml of liquids. These low extractable borosilicate glass holders are supplied with a 300 ml graduated funnel, anodised aluminium clamp an...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRC24950.152)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Lã de vidro, 50 g
UOM:  1 * 50 g
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Porcelana, com fundo poroso
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Disponíveis membranas em PP, PTFE e nylon com poros de 0,2 ou 0,45 µm. A escolha do tamanho do poro depende do enchimento da coluna, se o tamanho do e...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PP, nylon and PTFE membranes are ideal for sample preparation and small volume chemical filtration. Syringe filters with CA or PES membranes are ideal...
Código de Artigo: (VWRU26316-728)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 26316-728
Descrição:   For filtration of organic solvents and corrosive liquids and HPLC solvent particulate removal. Glass components of these holders are manufactured from...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Funil PS e reservatório de recolha. Sistemas para a filtração a vácuo de soluções aquosas, incluindo meios de cultura de células, tampões ou outros fl...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 121
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima