Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "placas-de-petri"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/17/18709617.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PS. Todas as caixas são fabricadas sob condições asséticas estritas, utilizando processos de produção e embalagem em série (classe 100). As caixas est...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Caixa de Petri, Stackable for micro photography, PS, Ø: 100 mm, Altura: 25 mm, Estéril
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Borosilicate glass 3.3. These dishes have reinforced beaded edges to resist mechanical breakage and to help in centering the bottom inside the cover. ...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   High quality virgin PS, clear for optimum flatness and high optical clarity. Ideal for microbial culture, where accurate bacterial count or microscopi...
Código de Artigo: (SCOT1184071)
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Referência do fornecedor: 1184071
Descrição:   Soda-lime glass. Hydrolytic class III.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SCOT237554008)
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Referência do fornecedor: 237554008
Descrição:   De vidro sodo-cálcico. Hydrolytic class III. Diameter quoted in the table is the external diameter of the lid. The height refers to the height of just...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (CORN70165-152)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 70165-152
Descrição:   Soda-lime silica glass. These flat, clear Petri dishes will withstand repeated sterilisation (wet or dry). The edges are beaded to provide greater mec...
UOM:  1 * 24 unid.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   PYREX®, borosilicate glass.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima