Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
placas-para-cultura-de-celulas
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/41/18709541.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As placas de cultura de células e tecidos VWR estão disponíveis com uma ampla seleção de tratamentos de superfície.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   De PS transparente. Com possibilidade de escolha entre diferentes superfícies tratadas. A superfície Corning® CellBIND® aumenta a capacidade de absorç...
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 3260
Descrição:   De PS transparente placas para cultura para fertilização in vitro (FIV) com poço central de 20 mm. O poço interior tem capacidade para 3 ml de meio, e...
UOM:  1 * 500 unid.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   De PS transparente. Para aplicações em que a aderência das células não é desejável.
Código de Artigo: (NUNC150350)
Fornecedor:  NUNC (INC)
Referência do fornecedor: 150350
Descrição:   De PS (excepto o modelo 734-2113*, feito de Permanox™), esterilizadas, com tampa. Ampla gama de placas, com tratamento de cultura de tecidos.
UOM:  1 * 150 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 5  de 5