Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "armarios-de-dessecador"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/46/18709546.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Armário exsicador, Armário, Nalgene®, Acrílico, Prateleiras: 4, com: 7 ranhuras, W × D × H ext.: 305×305×457 mm
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   Armário exsicador, Armário, SICCO, Acrílico, Protect Star com painéis acrílicos laterais cor-de-laranja para amostras sensíveis (42 l), Prateleiras: 4, W × D × H ext.: 304×375×520 mm, W × D × H int.: 260×330×480 mm
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   Armário exsicador, Armário, SICCO, Acrílico, Maxi 2 (140 l)*, Prateleiras: 4, com: 2 câmaras e 2 portas, W × D × H ext.: 560×580×1150 mm, W × D × H int.: 495×540×500* mm
Código de Artigo: (BOHLV1880-12)
Fornecedor:  Bohlender
Referência do fornecedor: V1880-12
Descrição:   Exsicador, Armário, SICCO, Acrílico, Vacuum desiccator cabinet (29 l), Prateleiras: 4, W × D × H ext.: 310×560×310 mm, W × D × H int.: 250×460×250 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BOHLV1950-02)
Fornecedor:  Bohlender
Referência do fornecedor: V1950-02
Descrição:   Exsicador, Armário, SICCO, Policarbonato, Mini exsicador, Premium (2x6,2 l), com: 2 câmaras, W × D × H ext.: 221×214×362 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BOHLV1927-07)
Fornecedor:  Bohlender
Referência do fornecedor: V1927-07
Descrição:   Exsicador, Armário, SICCO, Acrílico, Maxi 1 (280 l), Prateleiras: 4, W × D × H ext.: 560×580×1150 mm, W × D × H int.: 495×540×1030 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (LBCP5530000)
Fornecedor:  LABCONCO
Referência do fornecedor: 5530000
Descrição:   Exsicador, Armário, Fibra de vidro, Vacuum desiccator cabinet, (28 l capacity), Prateleiras: 2, W × D × H ext.: 430×340×390 mm, W × D × H int.: 305×305×305 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 7  de 7