Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "exsicadores"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/49/18709549.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   de vidro borossilicato 3.3.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Placas para exsicador, de porcelana. Orifício central com 20 mm de diâmetro, orifícios do filtro com cerca de 5 mm de diâmetro. Adequadas para usar em...
Código de Artigo: (SCOT247816904)
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Referência do fornecedor: 247816904
Descrição:   De vidro borossilicato transparente. Possibilidade de escolha entre modelos com rebordo plano, com junta NS 24/29 NOVUS, com saída de torneira na tamp...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Armário exsicador, Armário, Nalgene®, Acrílico, Prateleiras: 3, com: 5 ranhuras, W × D × H ext.: 305×305×305 mm
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Tampa de PC transparente e base de PP azul, com ou sem torneira de PTFE. Ligação a tubos de vácuo de 6,4 mm (¼”) de diâmetro interior e podem ser usad...
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   De PC transparente, inquebráveis e ultraleves. Ligação a aplicações de vácuo e não vácuo. Com base larga, para uma estabilidade acrescida. Adaptados p...
Código de Artigo: (BOHLV1950-02)
Fornecedor:  Bohlender
Referência do fornecedor: V1950-02
Descrição:   Exsicador, Armário, SICCO, Policarbonato, Mini exsicador, Premium (2x6,2 l), com: 2 câmaras, W × D × H ext.: 221×214×362 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (NALG5312-0230)
Fornecedor:  NALGE
Referência do fornecedor: 5312-0230
Descrição:   Placas para exsicador, inquebráveis, com superfície de vidro polida a fogo, resistente à
corrosão, inerte, não aderente, ligada a metal. Adequada...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 18
  1  2  3  Próxima