Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "cubetas"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/95/18945095.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Cuvetes descartáveis de poliestireno óptico (PS) com excelente transmitância de 340 a 900 nm ou de PMMA com: gama de 300 a 900 nm.
Código de Artigo: (VWRU414004-062)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 414004-062
Descrição:   These cuvettes are used for accurate readings over the entire UV range to near infrared range. Due to the fully heat-fused construction (no intermedia...
UOM:  1 * 2 unid.
Código de Artigo: (VWRU414004-066)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 414004-066
Descrição:   Obtain accurate, dependable results for spectrophotometric analyses in the visible and near infrared regions.
UOM:  1 * 2 unid.
Código de Artigo: (VWRU414004-064)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 414004-064
Descrição:   These cuvettes are used for accurate readings over the entire UV range to near infrared range.
UOM:  1 * 2 unid.
Código de Artigo: (VWRI634-6018)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Cuveta, VWR®
UOM:  1 * 2 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA) for use with most polar solvents, acids and alkaline solution...
Código de Artigo: (VWRI732-1136)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As cuvetes de eletroporação são feitas de policarbonato transparente para uso médico e são compatíveis com todos os eletroporadores comuns disponíveis...
UOM:  1 * 50 unid.
Código de Artigo: (HELL104002-10-40)
Fornecedor:  HELLMA
Referência do fornecedor: 104002-10-40
Descrição:   Cuvetes micro com tampas de PTFE, largura interior de 2 mm.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 14
  1  2  Próxima