Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "conectores-de-tubos"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/34/18709534.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   Conector, tubos, plastilab®, versão direita, PP, para tubo com Ø int. de: 5-7 mm, Ø do orifício: 3,5 mm
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   Conector, tubos, plastilab®, Em forma de Y, PP, para tubo com Ø int. de: 4-5 mm, Ø do orifício: 2,7 mm
Código de Artigo: (KART70877)
Fornecedor:  KARTELL
Referência do fornecedor: 70877
Descrição:   De PP, branco.
UOM:  1 * 10 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 3  de 3