Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "grampos"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/28/18945028.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Para montar varetas de 12, 13 e 16 mm de diâmetro.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Nickel plated zinc or electro-polished stainless steel. These swivel clamps have an integral holder for attaching to a lab frame or other apparatus. T...
Código de Artigo: (VWRF08297.350)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De aço inoxidável.
UOM:  1 * 2 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Nozes de vários materiais para uso universal.
Código de Artigo: (VWRF08247.825)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De liga de alumínio Laboral
UOM:  1 * 5 unid.
Código de Artigo: (VWRF08374.287)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De vinil, preto. Modelo simples.
UOM:  1 * 2 unid.
Código de Artigo: (VWRF08256.644)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De liga de alumínio Laboral.
UOM:  1 * 5 unid.
Código de Artigo: (VWRF08257.556)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De liga de alumínio Laboral
UOM:  1 * 5 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 17
  1  2  3  Próxima