Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "buretas"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/44/20236844.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Vidro borossilicato 3.3, classe AS.
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 17581-939
Descrição:   Borosilicate glass burette assembly for use with alkali solutions.
UOM:  1 * 1 UN
Código de Artigo: (NALG3640-0010)
Fornecedor:  NALGE
Referência do fornecedor: 3640-0010
Descrição:   Bureta, com zero automático, Nalgene®, Acrílico, transparente, 10 ml, Divisão: 0,1 ml, Tolerância: 0,01 ± ml, Reservatório: Incluído
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (CORN2116-25_U)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 2116-25_U
Descrição:   Made of PYREX® borosilicate glass .
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (CORN2110-50)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 2110-50
Descrição:   Burettes, made of PYREX® borosilicate glass, have an automatic zeroing device and dual Rotaflo® stopcocks for easy controlled filling.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Burettes are mainly designed to dispense large volumes of liquids rapidly and accurately. Suitable for use in school and institutional laboratories no...
Código de Artigo: (CORN2122A-10)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 2122A-10
Descrição:   Borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BELAH379180111)
Fornecedor:  BEL-ART
Referência do fornecedor: H379180111
Descrição:   Self-zeroing glass burettes, Class B. Bottle, screw cap and round base made of PE.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 8