Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
caixas-sacos-de-refrigeracao-congelamento
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/72/18945072.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These mini coolers are an alternate to ice buckets for keeping reagents and enzymes cool.
Código de Artigo: (NALG5100-0001)
Fornecedor:  NALGE
Referência do fornecedor: 5100-0001
Descrição:   Recipiente de PC com tampa de HDPE azul, suporte para tubos de HDPE branco e almofada interior em espuma
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BCISBCS-405PK)
Fornecedor:  BIOCISION, LLC
Referência do fornecedor: BCS-405PK
Descrição:   CoolCell® LX and 5 ml LX cell freezing containers provide consistent, controlled-rate, highly reproducible -1 °C per minute alcohol-free cell freezing...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   CoolCell® alcohol-free cell freezing containers ensure standardized controlled-rate -1 °C/minute cell freezing in a -80 °C freezer, without alcohol or...
Código de Artigo: (EPPE022510509)
Fornecedor:  EPPENDORF
Referência do fornecedor: 022510509
Descrição:   This PCR-Cooler is ideal for setting up PCR reactions in PCR tubes and PCR plates. Temperature indicator is included which changes the colour of the P...
UOM:  1 * 1 SET
Fornecedor:  EPPENDORF
Descrição:   Refrigera amostras sensíveis a 0 °C por mais de uma hora.
Código de Artigo: (NASCC06115WA)
Fornecedor:  NASCO FORT ATKINSON
Referência do fornecedor: C06115WA
Descrição:   Designed specifically for positive temperature control and proper protection of milk samples.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 7  de 7