Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "caixas"
https://br-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/18/18709518.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Cardboard, white.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PC, autoclaváveis.
Código de Artigo: (VWRU83009-692)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 83009-692
Descrição:   PP, white and clear lid.
UOM:  1 * 2 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Carrier for transport of secondary containers for biological samples, "Trunk" container medium, W × D × H: 420x280x370 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De PP, autoclaváveis.
Código de Artigo: (VWRI612-2068)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Container, pipette sterilisation, VWR®, Aço inoxidável, Ø×C: 64×407 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU16466-024)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 16466-024
Descrição:   Boxes are made from polypropylene and come with an alphanumerically labelled grid for identifying contents. The 50- and 100-place freezer boxes come w...
UOM:  1 * 5 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   VWR®, Cartão, Bench**, Caixas de eliminação de estilhaços de vidro, W × D × H: 203×203×254 mm
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 26
  1  2  3  4  Próxima