Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "esguichos"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/08/18990008.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   LDPE, with colour coded PP spray caps
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These LDPE wash bottle features a PP screw cap and stem that are molded into a one-piece unit for leakproof operation.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   LDPE, with PP spray cap
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De LDPE, translúcido, com tampa roscada de PP.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Esguicho, LDPE, b/e, t.azul, 500 ml 1 * 5 unid.
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Wash bottle, narrow neck, Nalgene®, LDPE, Não impresso, Capacidade: 500 ml, Fio: 28 mm
Código de Artigo: (NALG2407-0500)
Fornecedor:  NALGE
Referência do fornecedor: 2407-0500
Descrição:   Wash bottle, wide neck, Nalgene®, Não impresso, LDPE, Capacidade: 500 ml, Fio: 53 mm
UOM:  1 * 4 unid.
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   De LDPE, translúcidos, excepto para hipoclorito de sódio (de LDPE branco com fotoprotecção) e para acetona (de PPCO).
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 20
  1  2  3  Próxima