Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "frascos-para-amostras-de-agua"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/19/18990019.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Type III (soda-lime) glass
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Frascos para amostras de água, quadrados, esterilizados, VWR®, HDPE, Capacidade: 1000 ml, Dosagem: Tiosulfato de sódio (20 mg/litro), Tampa: Tampa roscada inviolável com revestimento interior, Embalagem: Embaladas individualmente, Ø ext. da boca: 28 mm, Cor da tampa: vermelho, W × D × H: 82×82×182 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Type III (soda-lime) glass, amber
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PET, qualidade alimentar com tampas em PP.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PET, virgin, food grade with PP caps.
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89094-122
Descrição:   Bottles are used in collection of water samples for metals analyses and a variety of inorganic analytes including cyanide, sulphide, sulphate, chlorid...
UOM:  1 * 24 unid.
Código de Artigo: (EPSC312-0950)
Fornecedor:  EP SCIENTIFIC
Referência do fornecedor: 312-0950
Descrição:   HDPE containers, white, with LDPE-lined polypropylene cap, narrow/wide neck.
UOM:  1 * 12 unid.
Código de Artigo: (EPSC411G10R27)
Fornecedor:  EP SCIENTIFIC
Referência do fornecedor: 411G10R27
Descrição:   HDPE, sterile, with leak-proof PP closure
UOM:  1 * 250 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima