Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "frascos-roller"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/45/18989745.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Os frascos rotativos são ótimos para crescimento e multiplicação de células em grande escala e são adequados para investigação e produção, incluindo c...
Fornecedor:  NUNC (INC)
Descrição:   Roller bottle, Nunc™, PETG, Expanded surface (2.5X), Área de crescimento: 2100 cm², Vol. de trabalho recomendado: 200-600 ml
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   Frascos rotativos, CellBIND®, PS, Superfície tratada com Corning® CellBIND®, tampa com escape "easy grip", Área de crescimento: 850 cm², Ø ext.×A: 117×271 mm, Embalagem: 2 por saco, 40 por caixa
Fornecedor:  NUNC (INC)
Descrição:   PS, sterile.
Código de Artigo: (CORN1400-285)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 1400-285
Descrição:   PYREX®, borosilicate glass
UOM:  1 * 2 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 5  de 5