Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
frascos-para-meios
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/07/18945007.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PC, autoclavable, narrow mouth bottles with standard PP caps
Código de Artigo: (VWRU89107-028)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89107-028
Descrição:   PC, wide mouth
UOM:  1 * 12 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PS, PC ou PETG, com tampa roscada de PP, estéreis.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These square/octagonal PETG ergonomic media bottles are ideal for storage of media, laboratory reagents and biological buffers.
Código de Artigo: (VWRU89166-092)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89166-092
Descrição:   Disposable round media bottles for storing sterile solutions such as tissue culture media, serum, and buffers.
UOM:  1 * 24 unid.
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   De PETG
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Frasco de PETG com tampa com rosca de HDPE
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Media bottles, square, sterile, with HDPE screw cap, PETG, Capacidade: 30 ml, Altura: 63 mm, Ø int. da boca: 14 mm, Fio: 20 mm, Nalgene®
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 18
  1  2  3  Próxima