Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
garrafoes
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/93/18944993.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   HDPE.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   LDPE, HDPE ou PP, translúcidos com tampas de rosca roxas. Adequado para armazenar e dispensar soluções e meios. Dispõe de uma pega integrada. Graduado...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   PP, opaco.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   HDPE, translucent, with black PP screw cap.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   LDPE ou PP, translúcidos com tampas de rosca roxas.
Código de Artigo: (VWRI216-0632)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sem Bisfenol A, transparente.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRU89170-788)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89170-788
Descrição:   Ideal for bioprocessing applications. Features a sanitary flange (76 mm) that accepts standard TC fittings.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VWRI216-0883)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   HDPE, âmbar.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 30
  1  2  3  4  Próxima