Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
frascos-para-centrifuga
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/14/18945014.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These precision molded centrifuge bottles are manufactured from PC or PP.
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Frascos de centrífuga com tampa vedante, Capacidade: 250 ml, Ø×C: 60,7×133,4 mm, PPCO, Nalgene®
Fornecedor:  NALGE
Referência do fornecedor: 3140-1006
Descrição:   Super-speed centrifuge bottles are designed to boost productivity and pellet recovery in super speed large volume gross separation applications.
UOM:  1 * 6 unid.
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Frascos de centrífuga, com tampa com rosca, PC, Capacidade: 250 ml, Ø×C: 61,8×127,6 mm, Nalgene®
Código de Artigo: (NALG3143-0175)
Fornecedor:  NALGE
Referência do fornecedor: 3143-0175
Descrição:   De fundo cónico e sem rebordo, graduados.
UOM:  1 * 4 unid.
Código de Artigo: (CORN1261-200)
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Referência do fornecedor: 1261-200
Descrição:   PYREX® borosilicate glass, with PP screw cap.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  CORNING SCIENCE PRODUCTS
Descrição:   PYREX® borosilicate glass, cylindrical, wide mouth.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 7  de 7