Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Categoria do Produto
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "caixas"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/43/18944943.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sharps container systems provide solutions for the safe and effective containment and disposal of contaminated needles, syringes, and other sharps.
Fornecedor:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Descrição:   Contentor para resíduos laboratoriais, PP, Capacidade: 60 l, W × D × H: 400×305×575 mm
Código de Artigo: (RUBBRCP5714-73GRE)
Fornecedor:  RUBBERMAID
Referência do fornecedor: RCP5714-73GRE
Descrição:   Recycling boxes made out of post-consumer recycled resin (PCR) are perfect for commercial recycling use.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (HEATHS120178)
Fornecedor:  HEATHROW
Referência do fornecedor: HS120178
Descrição:   This sharps container provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps. Easy to use and transport.
UOM:  1 * 18 unid.
Código de Artigo: (BELAF131970000)
Fornecedor:  BEL-ART
Referência do fornecedor: F131970000
Descrição:   Biohazard disposal can with lift-up cover.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 5  de 5