Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
    • Em stock (2)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "sacos-de-eliminacao-de-residuos"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/09/18990009.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Saco de eliminação de resíduos, Autoclavable bags with printed Biohazard symbol, red, Material: De PE, Autoclavável: +, Risco biológico: +, Dimensões (C×L): 610×304 mm
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These bags provide an efficient, safe solution for the messy and potentially dangerous process of disposing of biohazardous waste material.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sacos robustos, ideais para a eliminação de resíduos biológicos perigosos que, primeiro, têm de ser autoclavados. PP, 75 µm de espessura, vermelh...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sacos robustos, ideais para a eliminação de resíduos inócuos que, primeiro, têm de ser autoclavados.
PP, 50 µm, de paredes espessas, transparent...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sacos robustos, ideais para a eliminação de resíduos biológicos perigosos que, primeiro, têm de ser autoclavados. Com sistema de fecho de arame que p...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estes sacos robustos são ideais para a eliminação de resíduos biológicos perigosos que, primeiro, têm de ser autoclavados.
PP, 50 µm de espessur...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sacos robustos, ideais para a eliminação de resíduos biológicos perigosos que, primeiro, têm de ser autoclavados. O produto é fornecido completo com o...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Estes sacos são ideais para autoclavagem de recipientes de poliestireno e de outros artigos contaminados por agentes patogénicos (caixas de Petri, mic...
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima