Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
sacos-para-armazenamento
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/62/18989862.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Código de Artigo: (VWRU89073-106)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89073-106
Descrição:   Reclosable low-density polyethylene bag with reinforced zipper locks.
UOM:  1 * 1 UN
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Plain ZIPPIT® reclosable zipper bags
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   These static-shielding reclosable bags provide total faraday cage protection and visibility for highly sensitive electronic components.
Código de Artigo: (VWRU89070-582)
Fornecedor:  VWR Collection
Referência do fornecedor: 89070-582
Descrição:   These gusseted poly bags are made of 100% virgin LDPE resin that meets FDA/USDA specifications.
UOM:  1 * 1 UN
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Plain ZIPPIT® reclosable zipper bags
Código de Artigo: (BURK2348-0008)
Fornecedor:  BÜRKLE
Referência do fornecedor: 2348-0008
Descrição:   Saco para armazenamento, Sacos de embalamento com fecho, transparentes, impermeáveis, Material: LDPE, Capacidade: 2500 ml, Dimensões: 200×300 mm
UOM:  1 * 100 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 6  de 6