Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
    • Em stock (18)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "sacos-de-amostras"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/60/18989760.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Sacos de LDPE, fabricados e embalados em ambiente esterilizado
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Para o armazenamento e transporte de amostras sólidas, tubos, peças sobressalentes e documentos, disponíveis com e sem campo para inscrição.
Fornecedor:  NALGE
Descrição:   Sample bag, Material: LDPE, Dimensões (C×L): 330×152 mm, Espessura: 101 µm
Fornecedor:  DAKLAPACK
Descrição:   These stand-up pouches are suitable for products which need special requirements for packaging such as food, drink or pharmaceutical products. They ca...
Fornecedor:  NASCO FORT ATKINSON
Descrição:   Whirl-Pak® sterilised bags that are meant for collection of potable water and microbiological samples, specially designed for sampling chlorinated wat...
Fornecedor:  NASCO FORT ATKINSON
Descrição:   Sacos de amostra em PE transparentes, estéreis, descartáveis e económicos. São produzidos em polietileno durável e fornecem um uso seguro e sem derram...
Fornecedor:  NASCO FORT ATKINSON
Descrição:   Whirl-Pak® bags are meant for collection of potable water and microbiological samples with a special gusset on the bottom of the bag flattens out when...
Fornecedor:  NASCO FORT ATKINSON
Descrição:   Sample bag, Whirl-Pak®, Sample Bags, Whirl-Pak® Speci-Sponge®, Material: De PE, Capacidade: 532, Dimensões (C×L): 230×115 mm, Espessura: 64 µm, Estéril, With write-on panel
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 8  de 19
  1  2  3  Próxima