Gostaria de reiniciar sessão?
Fique atento: após o preenchimento do seu perfil, aguarde o recebimento da sua senha exclusiva para iniciar suas compras! Seja bem-vindo!
  • Criteria
    • Em stock (8)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    ???store.search.suppliers.sortby???:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "sacos-para-homogeneizacao"
https://br.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/48/18944948.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Visualização lista Visualização mosaico Visualização inteligente (novo)
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Grande variedade de escolha de sacos PE esterilizados de 80 ml a 3500 ml de capacidade. Grande variedade de escolha de sacos PE esterilizados de 80 ml...
Fornecedor:  NASCO FORT ATKINSON
Descrição:   These bags fits all conventional lab blenders, adapted to all samples.
Fornecedor:  NASCO FORT ATKINSON
Descrição:   The Whirl-Pak® Stand-Up Bag makes sample handling and testing much easier because it gives users the ability to perform important laboratory functions...
Fornecedor:  NASCO FORT ATKINSON
Descrição:   These special bags in extra-heavy PE contain a third layer of finely perforated polyethylene, which filters out the solids in the sample when used in ...
Código de Artigo: (GOSSFBAG-04)
Fornecedor:  GOSSELIN
Referência do fornecedor: FBAG-04
Descrição:   These polyethylene sterile blender bags have a full filter and are commonly used for dairy industry products.
UOM:  1 * 1.500 unid.
Preço sob consulta
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
O estoque para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o estoque disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, entre em contato no telefone 11 3838-2499
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, entre em contato com a VWR através do número 11 3838-2499.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se indisponível. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor entre em contato com a VWR através do 11 3838-2499
1 - 5  de 5